CP26
Anti-Integrin β₁ Mouse mAb (4B7)
liquid, clone 4B7, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B7, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (2.5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections (2 µg/ml, no pre-treatment required)
Immunoblotting (not recommended)
Neutralization Studies (see application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
A-431 or Jurkat cells or skin tissue
Altre note
Farnoud, M.R. et al. 1996. Int. J. Cancer67, 45.
Morimoto, C. and Tachibana, K. 1996. Hum. Cell.9, 163.
Webb, D.L. et al. 1996. J. Cell. Biochem.61, 127.
Schaller, M.D. et al. 1995. J. Cell. Biol.130, 1181.
Akiyama, S.K. et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 15961.
Albelda, S.M. 1993. Lab. Invest.68, 4.
Evans, C.W. 1992. Cell. Biol. Int. Rep.16, 1.
Albelds, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13