Documenti fondamentali
CNHASV310
Millipore
Dispositivo SteriSecure
With 3 canisters, for small vials, 10/pack
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
JA.12
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PVC tubing
mixed cellulose esters (HA) membrane
stainless steel needle
styrene-acrylonitrile (SAN) (canister)
Livello qualitativo
agenzia
ChP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Produttore/marchio commerciale
SteriSecure
Parametri
max. pressure at 3.15 bar and 25 °C
45 °C max. temp.
Lunghezza
850 mm
Dimensione pori
0.45 μm (Canister membrane)
input
liquid
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® systems
Descrizione generale
Il dispositivo SteriSecure per flaconcini con 3 canister è fornito con un adattatore ad ago doppio di piccolo calibro per flaconcini con setti. È usato per test di sterilità di soluzioni parenterali di piccolo volume.
Il sistema chiuso minimizza i falsi positivi e offre livelli di qualità e affidabilità massimi. Il dispositivo garantisce che i prodotti farmaceutici non vengano mai esposti all'ambiente durante l′esecuzione del test. La membrana garantisce una portata di filtrazione ottimale con i prodotti comuni. Se associato alla pompa Steritest® Symbio, ad accessori specifici e a terreni di coltura e fluidi di risciacquo di alta qualità, questo sistema di test assicura una procedura analitica ottimizzata e pienamente conforme alle normative.
Applicazioni
Il dispositivo SteriSecure per flaconcini con 3 canister viene utilizzato nei test di prodotti farmaceutici in flaconcini per velocizzare i flussi di lavoro e migliorare la sicurezza quando si eseguono test di sterilità.
Note legali
STERISECURE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany