Merck
CN3HM4E06
Filtro per cartuccia Polygard® CN
pore size 30.0 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings)
Sinonimo/i:
Polygard-CN Cartridge Filter 4 in. 30.0 μm Code M Ethylene-Propylene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
EPR seal, polypropylene , polypropylene support
product line
Polygard
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Polygard
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
technique(s)
prefiltration: suitable
cartridge nominal length
4 in. (10 cm)
diam.
7.0 cm (2.75 in.)
filtration area
0.18 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
30.0 μm nominal pore size, 30.0 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code M (2-118; O-rings)
General description
I filtri a cartuccia Polygard® CN sono filtri con grado di filtrazione nominale progettati per essere impiegati nella rimozione di particelle nei liquidi e nei gas. La struttura pieghettata della matrice dei filtri Polygard®-CN riduce al minimo i differenziali di pressione durante il processo di filtrazione; i pori di dimensione 30,0 μm e l′impiego esclusivo di polipropilene nei materiali del filtro assicurano livelli ridotti di estraibili e una compatibilità chimica ad ampio spettro. Grazie ad un′efficiente riduzione di particolati e microrganismi, questi dispositivi migliorano le prestazioni dei filtri posti a valle
Con una pressione differenziale massima di 4,8 bar (70 psid) a 25 °C, i filtri a cartuccia Polygard-CN assicurano una processività elevata. Le cartucce sono affidabili, solide e resilienti e sono progettate per sopportare numerosi cicli di sterilizzazione in situ con vapore (steam-in-place)
Applicazioni comuni
I filtri a cartuccia Polygard CN trovano vasto impiego nell′industria delle bevande per applicazioni di filtrazione di gas e liquidi, per operazioni di chiarificazione e di riduzione della carica microbica
Conformità normativa
I filtri a cartuccia Polygard® CN sono progettati, sviluppati e prodotti nel rispetto di un Sistema di Gestione della Qualità riconosciuto conforme alla norma ISO 9000 per i Sistemi di Qualità da un ente di certificazione accreditato e vengono spediti accompagnati da un Certificato di Qualità. Nel rispetto dei requisiti normativi, ogni filtro a cartuccia è corredato da una Guida alla Validazione
Inoltre, a garanzia della tracciabilità e per una facile identificazione, ogni filtro è contrassegnato con le proprie caratteristiche identificative
Una gamma completa a vostra disposizione
I filtri Polygard® CN sono disponibili in un′ampia gamma di formati in grado di soddisfare qualsiasi esigenza applicativa. Per adattare con facilità i filtri ad alloggiamenti già in uso, le cartucce sono disponibili con un′ampia scelta di connessioni in ingresso ed uscita.
Features and Benefits
Grado del filtro: AP20
Preparation Note
Metodo di sterilizzazione
10 cicli in autoclave o SIP a 126 °C per 30 min
Protocollo di igienizzazione
30 min con acqua calda a 80 °C
Other Notes
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: riduzione della contaminazione microbiologica
  • Modalità d′azione: filtrazione (nominale)
  • Applicazione: bioprocesso
  • Uso previsto: efficiente riduzione della contaminazione da particelle e microrganismi
  • Istruzioni per l′uso: consultare il manuale d′uso delle cartucce Polygard® e CLARIGARD®
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro per cartuccia Polygard® CN
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)