Documenti
CN2573001
Millipore
*PP PLEAT CART 2.5UM 30" C-7
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Dimensione pori
2.5 μm nominal pore size
2.5 μm pore size
Codice cartuccia
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge