Documenti fondamentali
CN0603001
Millipore
*PP PLEAT CART 0.6UM 30" C-0
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
polypropylene
Dimensione pori
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
Codice cartuccia
Code 0 (2-222; O-rings)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge