Documenti fondamentali
CHGE71TS480-P
Cartucce Millipore Express® SHC
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Millipore Express®
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
10 in.
Larghezza
2.7 in.
Dimens. foro
, polysulfone
Superficie filtrante
0.49 m2
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Codice cartuccia
Code 7
Note legali
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany