Vai a
CC065
Human Tenascin
from human glioma cell line (U251), liquid, 0.1 mg/mL, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
TN-C, Tenascin, Hexabrachion, Cytotactin, Neuronectin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.1 mg/mL
Mol wt:
280—300 kDa
Assay:
>97% (SDS-PAGE)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Human Tenascin-C Purified Protein,
biological source
human
Quality Segment
assay
>97% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
280—300 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Fibrinogen
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TNC(3371)
General description
Origine del prodotto: Human glioma cell line (U251).
Purified Human Tenascin-C Protien. Tenascin is known to: 1) play an active role in development of central nervous system and mesenchymal-derived organs; 2) exist in vasculature of tumors in adults; and 3) function in cell adhesion. By SDS-PAGE analysis, the protein migrates around 280-300kD.
Application
Cell adhesion assays.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno determinate dall′utente.
Physical form
Purified protein supplied as a liquid in PBS containing no preservatives.
Preparation Note
Mantenere a 2-8 ºC per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Other Notes
Sostituisce: CC066
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CC080FC010AB19011
description
-
description
-
description
from human plasma, liquid, 1 mg/mL (100 MG pack size is lyophilized), purified protein, suitable for cell culture
description
Chemicon®, from rabbit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
rabbit
concentration
0.1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
-
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
~95% (SDS-PAGE)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
280—300 kDa
mol wt
-
mol wt
220 kDa
mol wt
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)