Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
13C2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, IHC
Citations:
6
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Anti-Integrin αV Antibody, clone 13C2, clone 13C2, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
13C2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Application
Anti-Integrin αV Antibody, clone 13C2 is an antibody against Integrin αV for use in FC, IH.
Physical form
Format: Purified
Other Notes
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Integrin αV Antibody, clone 13C2
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?