CBL458P
Anti-CD49f Antibody, clone 4F10, Phycoerythrin conjugated
clone 4F10, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Integrin alpha6
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA6(3655)
Categorie correlate
Specificità
The antigen is also expressed on platelets, monocytes, thymocytes and T lymphocytes.
FUSION PARTNER: NS1 myeloma cell line
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation of the laminin receptor
Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2