CBL440
Anti-c-Fos Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
Sinonimo/i:
G0/G1 Switch Regulatory Protein 7
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-c-Fos Antibody, Chemicon®, from sheep
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOS(2353)
Specificità
KNOWN SPECIES CROSS REACTIVITY: Known to cross-react with rat
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry: CBL 440 has been used in immunocytochemistry of vibratome sections of rat brains following either surgical damage to one of the hemispheres (where CBL 440 detects c-fos and c-fos related proteins in the nuclei of neurons in the damaged hemisphere) or kainic acid treatment.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2