Merck
CBL415
Anticorpo anti-Thy-1, clone F15-42-1
clone F15-42-1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD90
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
F15-42-1, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
7
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
F15-42-1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... THY1(7070)
Application
L′anticorpo anti-Thy-1, clone F15-42-1, è un anticorpo diretto contro la Thy-1 per l′uso in FC, IP, IH.
Studi di sezioni di tessuto congelate e non fissate dell'antigene Thy-1, in particolare in studi sul neuroblastoma, di fenotipizzazione della leucemia e sul carcinoma della mammella
Studi di fibroblasti corticali renali nella malattia renale progressiva.
L′epitopo è resistente al trattamento con tripsina impiegato per staccare le cellule aderenti dalle superfici. Anticorpo non testato in tessuti fissati.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Biochem/physiol Actions
La molecola Thy-1 è una proteina di membrana altamente glicosilata di 18 kDa.
Physical form
Formato: purificato
Other Notes
Sostituisce: CBL1354
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c