Merck
CBL197F
Anticorpo anti-citocheratina 14, clone LL002, coniugato con FITC
clone LL002, Chemicon®, from mouse
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
LL002, monoclonal
Application:
IHC
Citations:
4
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
LL002, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG3
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT14(3861)
Immunogen
Peptide sintetico coniugato con tireoglobulina corrispondente all′estrema regione C-terminale della cheratina 14 umana (ultimi 15 residui)
Application
Adatto per la colorazione di sezioni di tessuto congelato o fissato in formalina e incluso in cera. Per una riproducibilità del 100% delle colorazioni, risulta essenziale esporre le sezioni di tessuto fissato alle microonde o, in alternativa, usare la più recente tecnica di smascheramento antigenico ad alte temperature. Una preventiva esposizione dei tessuti fissati a digestione enzimatica (tripsina) è deleteria per la rivelazione dell′epitopo. Il fissativo raccomandato per l′uso con CBL 197 è formalina in tampone neutro.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-citocheratina 14, clone Ll002, coniugato con FITC è convalidato per l'uso in IH(P) per la rivelazione della citocheratina 14.
Sottocategoria di ricerca
Citocheratine
Biochem/physiol Actions
La citocheratina 14, un filamento intermedio di tipo I, è una delle due citocheratine che distinguono le cellule dell′epitelio stratificato dalle cellule epiteliali semplici. Infatti, la citocheratina 14 è espressa dalle cellule stratificate/cheratinocitiche ma non dalle cellule epiteliali semplici.
PARTNER DI FUSIONE: Linea cellulare NS1 di mieloma
Physical form
Il coniugato viene fornito in una microprovetta da 100 test e in tampone fosfato salino contenente azoturo di sodio 10 mM e albumina di siero bovino 1 mg/mL. Per la citometria a flusso si raccomanda di usare 10 μL di coniugato/test.
Preparation Note
Conservare a +4 °C al riparo dalla luce. NON CONGELARE. Per l′uso e la conservazione a lungo termine, suddividere il coniugato in aliquote di piccolo volume e conservare a +4 °C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c