Merck
CBL194F
Anticorpo anti-citocheratina 7, clone LP5K, coniugato con FITC
clone LP5K, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anticorpo anti citocheratina 7
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
LP5K, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC (p)
Citations:
6
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody product type
primary antibodies
clone
LP5K, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT7(3855)
Immunogen
Proteine del citoscheletro da cellule HeLa in coltura
Application
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoistochimica: Adatto per la colorazione di sezioni congelate e di tessuti inclusi in paraffina. Prima dell′applicazione dell′anticorpo, è necessario trattare con proteasi le sezioni incluse in paraffina. Sezioni congelate (7 µm) di tessuto placentare fissato con acetone per 1 h. Anticorpo utilizzato a una diluizione 1:10 (Sato et al., 2003).
Immunocitochimica: cellule EVT isolate fissate con PFA allo 0,5% a 4 °C per 15 minuti seguito da acetone a -20 °C per 2 minuti. L′anticorpo è stato usato a una diluizione 1:10 (Sato et al., 2003).
Citometria a flusso: 10 μL di coniugato per test.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Rileva la citocheratina 7 utilizzando questo anticorpo anti-citocheratina 7, clone LP5K, coniugato con FITC, convalidato per l′uso in IC, IH, IH(P), FC.
Sottocategoria di ricerca
Citocheratine
Biochem/physiol Actions
L'anticorpo reagisce con la citocheratina 7, che è stata individuata nell'epitelio colonnare e ghiandolare di polmone, cervice uterina, mammella, dotti biliari e dei dotti collettori renali di maggiori dimensioni. Talvolta è possibile osservare una colorazione delle pareti cellulari dei vasi sanguigni, in particolare delle cellule endoteliali.
PARTNER DI FUSIONE: Sp2/0
Physical form
L′anticorpo è stato ottenuto mediante precipitazione con solfato di ammonio seguita da cromatografia a scambio ionico. Il coniugato viene fornito in tampone fosfato salino contenente 10 mM di azoturo di sodio e 1 mg/ml di albumina da siero bovino.
Preparation Note
Conservare a +4 °C al riparo dalla luce. NON CONGELARE. Per l′uso e la conservazione a lungo termine, suddividere il coniugato in aliquote di piccolo volume e conservare a +4 °C al massimo per un anno.
Analysis Note
Testato
Other Notes
Consultare la scheda tecnica specifica del lotto.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2