BVPP12205
Durapore Microfiltration Membrane, Hydrophilic
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Durapore PVDF
PVDF
Livello qualitativo
Grado
for separation
Descrizione
Filter code BVPP
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Parametri
87 mL/min-cm2 water flow rate
tecniche
sterile filtration: suitable
Superficie filtrante
20 cm2
Dimens. membrana
20 cm × 20 cm
Spessore
115 μm
Dimensione pori
1.2 μm
Punto di bolla
10.5 psi
Tipo di binding
Protein low binding
Descrizione generale
and organisms larger than 1.2 μm. The membrane may be sterilized by autoclaving up to 135°C, 30 psig, for 45 minutes. Integrity of the membrane may be
determined by the bubble point test.