Documenti fondamentali
BVHAWG124
Millipore
Unità Beviflex, imbuto da 100 mL, 0,45µm bianca, quadrettata
100mL, 0.45μm white gridded for bioburden and water analysis
Sinonimo/i:
Imbuto per filtrazione sterilizzante
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene device
styrene-acrylonitrile (SAN) device
white filter
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Produttore/marchio commerciale
Beviflex
Parametri
100 mL sample volume
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
L′imbuto Beviflex è un′unità filtrante sterile, pronta per l′uso che combina in un unico dispositivo un imbuto da 100 mL e un filtro a membrana per offrire una soluzione completa per l′analisi della carica microbica. L'unità filtrante è realizzata in polipropilene, SAN e con membrana reticolata bianca in esteri misti di cellulosa (MCE) con grado di filtrazione 0,45 µm. Il filtro a membrana integrale sigillato elimina la necessità di manipolazione e gestione della membrana, riducendo quindi al minimo una fonte importante di contaminazione e migliorando di conseguenza l′affidabilità dell′analisi della carica microbica. La membrana sigillata impedisce il fenomeno del bypass spesso riscontrato con altri sistemi di filtrazione. L′unità filtrante Beviflex consente una filtrazione rapida.
Applicazioni
L'imbuto Beviflex da 100 mL con membrana in MCE viene utilizzato nell′analisi della carica microbica, nel monitoraggio dell'acqua e nell′analisi microbiologica generale di birra e acqua in bottiglia. È ampiamente usato nell′industria farmaceutica, cosmetica e della produzione di birra.
Note legali
BEVIFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2