Documenti fondamentali
BM-1SP
Millipore
Auto2D® Solution Chip Plus
Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
Sinonimo/i:
2D Electrophoresis, 2DE, Electrode, IEF, SDS-PAGE, Solution Chip, Solution Chip Plus, Tray
Scegli un formato
1 PKG
CHF 108.00
CHF 108.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 108.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
CHF 108.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Nome Commerciale
Auto2D®
Compatibilità
Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Solution Chip Plus is used for applying solution on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device when running the system with "Auto2D Plus" mode.
Applicazioni
  • Differential proteomic analysis
  • Post-translational modification
  • Protein Isoforms
  • Western Blotting
Note legali
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany