Documenti fondamentali
BM-1S
Millipore
Auto2D® Solution Chip
Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
Sinonimo/i:
2D Electrophoresis, 2DE, Electrode, IEF, SDS-PAGE, Solution Chip, Tray
Scegli un formato
1 PKG
CHF 108.00
CHF 108.00
Spedizione prevista il04 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 108.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
CHF 108.00
Spedizione prevista il04 maggio 2025
Nome Commerciale
Auto2D®
Compatibilità
Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Solution Chip is used for applying solution on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device when running the system with "Auto2D" mode.
Applicazioni
  • Differential proteomic analysis
  • Post-translational modification
  • Protein Isoforms
  • Western Blotting
Note legali
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Il dispositivo Auto2D® automatizza completamente i complicati metodi elettroforetici bidimensionali (2-D) rendendoli rapidi, semplici e riproducibili. Con il sistema Auto2D® anche le proteine difficili da identificare possono essere individuate in meno di due ore con elevata riproducibilità.
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
Protocolli
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Contenuto correlato
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.