BI0222
Capping Reagent A THF/Pyridine/Acetic Anhydride
Biosynthesis Novabiochem®
Sinonimo/i:
dna
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Temp. transizione
flash point -21.5 °C (THF)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Applicazioni
BI0222-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0221-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Risultati analitici
Assay (pyridine): 9.5-10.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 79-81% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.7 °F - closed cup - (THF)
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.5 °C - closed cup - (THF)