Documenti
AX1697AN
Supelco
Coulomat A
Safer Formulation for Moisture Determination AQUASTAR®
Sinonimo/i:
Karl Fischer
About This Item
Codice UNSPSC:
41115601
Forma fisica
liquid
Temp. transizione
flash point 7 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Pyridine-free and Chloroform-free.
AX1697AN-1 and AX1697AN-30 are packaged in 38/430 poly coated glass bottles.
AX1697AN-4 is packaged in 38/430 glass bottles.
Risultati analitici
Color: Colorless to light yellow
Form: Clear liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 1-50ppm
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C