Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
description
2.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 90 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
2.7 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
470 μm
gravimetric extractables
300%
pore size
2.7 μm pore size, 90 % porosity
shipped in
ambient
General description
Application
- Chiarificazione di sospensioni contenenti particelle >1,0 µm
- Microplastiche nell′acqua di grado analitico
Features and Benefits
- Filtro spesso con bassa ritenzione e alta portata.
- Applicabile per la chiarificazione di sospensioni con particolati superiori a 1,0 μm.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, thickness 380 μm | description Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic, thickness 380 μm |
| parameter 2.7 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 2.7 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 500 °C max. temp., 1.4 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 500 °C max. temp., 1.4 mL/min-cm2 water flow rate |
| diam. 90 mm | diam. 25 mm | diam. 25 mm | diam. 142 mm |
| pore size 2.7 μm pore size, 90 % porosity | pore size 90 % porosity, 2.7 μm pore size | pore size 90 % porosity, 0.7 μm pore size | pore size 90 % porosity, 0.7 μm pore size |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| material white filter, glass fiber membrane, plain filter | material white filter, plain filter, glass fiber membrane | material plain filter, white filter, glass fiber membrane | material plain filter, white filter, glass fiber membrane |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro a membrana in fibra di vetro, pori da 2,7 μ
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?