Vai a
APFA04700
Filtri in fibra di vetro senza legante
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtro a membrana in fibra di vetro, pori da 1,6 μ
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1.6 μm pore size, 90 % porosity
Material:
glass fiber membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
agency
suitable for ISO 21675 2019
description
1.6 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
5 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
1 mm
gravimetric extractables
300%
pore size
1.6 μm pore size, 90 % porosity
application(s)
PFAS testing
shipped in
ambient
General description
Codice del filtro: APFA
Overview
I filtri a disco Millipore in materiale fibroso sono disponibili in un′ampia gamma di portate e capacità di resa. I nostri filtri in fibra di vetro sono disponibili con o senza resine leganti e possono essere sterilizzati con OE, irradiazione gamma o autoclave (121 °C a 1 bar).
Filtri in fibra di vetro con resina legante
I filtri Millipore con resina legante hanno un′elevata resistenza a umido e sono eccellenti per l′analisi qualitativa e la pre-filtrazione, specialmente nel caso di liquidi altamente contaminati. Sono molto usati anche per la chiarificazione delle soluzioni acquose.
Tipo AP15
•Capacità di trattenimento dello sporco: minima
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,2 a 0,6 µm
Tipo AP20
•Rispetto ai filtri AP15 minor capacità di ritenzione e maggiore capacità di trattenere le particelle solide
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,8 a 8,0 µm
•Uso: a monte per proteggere i filtri tipo AP15
Tipo AP25
•Rispetto ad AP20 il maggiore spessore assicura la stessa capacità di ritenzione e una maggiore capacità di trattenere le particelle solide
•Prefiltro consigliato per i filtri da 0,9 a 8 µm, specialmente per liquidi proteinacei o altamente contaminati
•Uso: a monte per proteggere i filtri di tipo AP15
Filtri in fibra di vetro senza resina legante
Se riscaldati, i filtri senza resina legante mantengono la propria integrità strutturale senza perdita di peso fino a 500 °C e pertanto possono essere utilizzati nell′analisi gravimetrica e per la filtrazione di gas caldi.
Tipo APFA
•Trattiene le particelle sottili con una buona efficienza, anche con portate elevate
•Consigliato per il monitoraggio delle acque reflue e la raccolta di particelle sospese nei gas (per es. i fumi di camino)
•Uso: nelle applicazioni biochimiche (per es., raccolta di cellule e filtrazione di precipitati di proteine o acidi nucleici)
Tipo APFB
•Maggiore resistenza meccanica se umido e maggiore capacità di carico rispetto ai filtri di tipo APFA
•Uso: chiarificazione di liquidi, quantificazione dei solidi in sospensioni di particelle fini e conteggio a scintillazione
Tipo APFC
•Maggiore ritenzione rispetto ai filtri APFA, specialmente per la rimozione di particolato fine e microorganismi
•Uso: determinazione dei solidi sospesi totali nell′acqua potabile
•Uso: filtrazione di precipitati di proteine o di acidi nucleici da TCA e raccolta di cellule e microorganismi
Tipo APFD
•Filtro spesso con flusso elevato e bassa ritenzione
•Uso: la chiarificazione di sospensioni contenenti particolati superiori a 1,0 µm
Tipo APFF
•Uso: filtrazione di precipitati estremamente fini, quali precipitati di proteine, acidi nucleici o sierici
•Raccomandato per il metodo USEPA 1311 per l′analisi TCLP
Tipo AP40
•Raccomandato per i metodi standard per i solidi sospesi totali 2540D
•Raccomandato per il metodo USEPA 1311 per l′analisi TCLP
•Mantiene l′integrità strutturale senza perdita di peso in caso di combustione a 550 °C (1022 °F) dopo la filtrazione del campione
•Raccomandato per la determinazione della materia sospesa volatile nelle acque reflue e negli effluenti industriali
Tipo di filtro: filtro di profondità
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
  • Ritenzione di particelle fini
  • Monitoraggio di acque reflue
  • Raccolta di particelle sospese nei gas
  • Raccolta di cellule
  • Filtrazione di precipitati proteici o di acidi nucleici
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
APFA09050APFF02500APFF04700
description
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, thickness 380 μm
description
Millipore, pore size 0.7 μm, hydrophilic, thickness 380 μm, pkg of 100 ea
diam.
47 mm
diam.
90 mm
diam.
25 mm
diam.
-
pore size
90 % porosity, 1.6 μm pore size
pore size
90 % porosity, 1.6 μm pore size
pore size
90 % porosity, 0.7 μm pore size
pore size
90 % porosity, 0.7 μm pore size
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
5 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
parameter
5 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
parameter
500 °C max. temp., 1.4 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
1.4 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
material
plain filter, glass fiber membrane, white filter
material
white filter, plain filter, glass fiber membrane
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
material
white filter, plain filter, glass fiber membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)