Documenti fondamentali
AP4009000
Millipore
Filtri a membrana in fibra di vetro, pori da 0,7 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri in fibra di vetro senza legante
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
glass fiber membrane
plain filter
white filter
agenzia
suitable for EPA OTM-45
Descrizione
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 90 mm diameter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
Diametro
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Spessore
475 μm
Dimensione pori
0.7 μm pore size
90 % porosity
applicazioni
PFAS testing
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri in fibra di vetro senza resina legante possono resistere a temperature fino a 500°C senza che ne venga compromessa l′integrità strutturale.
Applicazioni
  • Solidi sospesi totali, Standard Methods, metodo 2540D
  • Metodo EPA 1311 per analisi TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure)
  • Determinazione di solidi volatili sospesi in acque reflue ed effluenti industriali
  • Stack test per l′individuazione di PFAS con il metodo OTM-45
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Dati e prodotti di filtrazione raccomandati per il metodo OTM-45 per il monitoraggio di composti PFAS nell’aria.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
Validazione dei filtri per siringa in PES Millex® nell’analisi di PFAS in campioni di acqua mediante il metodo EPA 537.1