Documenti fondamentali
AP3212450
Millipore
Filtro a membrana in PET
Millipore, filter diam. 124 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Spaziatore a rete, Dacron, 124 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PET membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Diametro
124 mm
Diam. filtro
124 mm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: AP32
Tipo di filtro: filtro a rete
Applicazioni
  • Combinazione di più passaggi di filtrazione
  • Previene l′intasamento dei filtri upstream e downstream