AP202A
Goat Anti-Rat light chain Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Origine biologica
goat
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
ELISA: 1:5,000 -1:50,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3