AP193P
Donkey Anti-Guinea Pig IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
1 mg/mL (Reconstituted), Chemicon®
Scegli un formato
CHF 231.00
Spedizione prevista il06 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 231.00
Spedizione prevista il06 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
guinea pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1 mg/mL (Reconstituted)
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3