Documenti fondamentali
AP1179
Sigma-Aldrich
Anti-TLR4 Mouse mAb (1H7)
liquid, clone 1H7, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Toll-like Receptor 4
Scegli un formato
100 μG
CHF 449.00
CHF 449.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 449.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 449.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H7, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TLR4(7099)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the TLR4 protein.
Recognizes the TLR4 protein.
This Anti-TLR4 Mouse mAb (1H7) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of TLR4.
Immunogeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 214-292 human TLR4, expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Po-Chih Lai et al.
Life (Basel, Switzerland), 13(5) (2023-05-27)
Fibromyalgia (FM) is characterized by complex pain symptoms lacking impersonal considerations in diagnosis and treatment evaluation, which often happens in women. Chronic and persistent widespread pain is the key symptom disturbing patients with FM, leading to depression, obesity, and sleep