Documenti fondamentali
AP1168
Sigma-Aldrich
Anti-TNFSF14 Mouse mAb (4E3)
liquid, clone 4E3, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor Like 2, Anti-Tumor Necrosis Factor Superfamily Member 14, Anti-Tumor Necrosis Factor Superfamily Member 14, Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor Like 2
Scegli un formato
100 μG
CHF 437.00
CHF 437.00
Spedizione prevista il11 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 437.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 437.00
Spedizione prevista il11 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E3, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFSF14(8740)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the TNFSF14 protein.
Recognizes the TNFSF14 protein.
This Anti-TNFSF14 Mouse mAb (4E3) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of TNFSF14.
Immunogeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 61-170 human TNFSF14, expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
Human spleen tissue
Altre note
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Mario C Manresa et al.
Gastroenterology, 159(5), 1778-1792 (2020-07-28)
Eosinophilic esophagitis (EoE) is an antigen-mediated eosinophilic disease of the esophagus that involves fibroblast activation and progression to fibrostenosis. Cytokines produced by T-helper type 2 cells and transforming growth factor beta 1 (TGFβ1) contribute to the development of EoE, but