Documenti
AP1135
Sigma-Aldrich
Anti-CTNNBL1 Mouse mAb (5F1)
liquid, clone 5F1, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Beta catenin like protein 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5F1, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG3
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTNNBL1(56259)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~65-70 kDa CTNNBL1 protein.
Recognizes the ~65-70 kDa CTNNBL1 protein in HeLa cells and human testes tissue.
This Anti-CTNNBL1 Mouse mAb (5F1) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry, Paraffin Sections for the detection of CTNNBL1.
Immunogeno
A synthtic polypeptide corresponding to amino acids 210-311 of human rCTNNBL1
NA
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (40 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2
Ricostituzione
Following initial, thaw aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
HeLa cells, testes tissue
Altre note
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.