AGX808
Antigene ricombinante del nucleocapside di 2019-nCoV, lunghezza intera (Ag-8)
recombinant, expressed in E. coli, suitable for lateral flow assay
Sinonimo/i:
SARS-CoV, SARS-CoV-2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
liquid
tecniche
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
SARS coronavirus ... N(43740575)
Descrizione generale
Questo antigene ricombinante, a lunghezza intera (Ag-8), del nucleocapside di 2019-nCoV espresso in E. Coli, N° Cat. AGX808, è adatto per i saggi a flusso laterale.
Specificità
SARS-CoV-2
Descrizione del bersaglio
La malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) è una malattia infettiva causata dal ceppo di coronavirus 2 responsabile della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2), un virus strettamente imparentato con il virus SARS. Per la rivelazione di SARS-CoV-2 (detto anche COVID-19, 2019-nCoV) si può utilizzare un antigene presente sul nucleocapside del virus.
Stato fisico
Purificata
Purificata su colonna
Proteina purificata in tampone fosfato 10 mM, NaCl 150 mM, senza conservanti, pH 7.4.
Purificata su colonna
Proteina purificata in tampone fosfato 10 mM, NaCl 150 mM, senza conservanti, pH 7.4.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20 C. Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2