ACK5100NT
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA with 100kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating His-tagged proteins.
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Pro
Parametri
10 mL sample volume
tecniche
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Lunghezza
12 cm (4.7 in.)
Diametro
2.97 cm
Superficie filtrante
1 cm2
Dimensione pori
100 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
95.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35.5 °C