ABT61
Anti-INF2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Inverted formin-2, HBEBP2-binding protein C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... INF2(64423)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected INF2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
INF2 has been shown in WB to migrate as an ~155 kDa band (Madrid, R., et al. (2010). Dev Cell. 18(5):814-827).
Uniprot describes 3 isoforms produced by alternative splicing with MW′s @ ~135, ~134 & ~25 kDa
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1