ABT48
Anti-Vesicle protein sorting 35 (VPS35) Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
vacuolar protein sorting 35 homolog (S. cerevisiae), vacuolar protein sorting 35, Maternal-embryonic 3, vacuolar protein sorting 35 (yeast homolog), vacuolar protein sorting 35 (yeast), Vesicle protein sorting 35
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VPS35(55737)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected VPS35 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A431 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1