ABT342
Anti-ADAP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
ADAP Antibody, Adhesion and degranulation adapter protein, FYN binding protein, FYB-120, 130, SLAP-130, FYN-T-binding protein, SLP-76-associated phosphoprotein
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FYB(2533)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ADAP in 15 µg of K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
K562 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2