ABT340
Anti-AES Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Amino-terminal enhancer of split, GRG, ESP1, TLE5, Gp130-associated protein GAM, Protein ESP1, Protein GRG
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TLE5(166)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected AES in HeLa cells.
Cell Structure
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected AES in 15 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HEK293 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2