ABT336
Anti-BCAR3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Breast cancer anti-estrogen resistance 3, NSP2, SH2D3B, Novel SH2-containing protein 2, SH2 domain-containing protein 3B, BCAR
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (immunogen homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCAR3(8412)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BCAR3 in 15 µg of mouse kidney tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse kidney tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2