ABT335
Anti-SYNPO2L Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Synaptopodin 2-like, cytoskeletal heart-enriched actin-associated protein, CHAP, SYNPO2L
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYNPO2L(79933)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected SYNPO2L in human cardiac myocytes.
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1µg/mL of this antibody detected SYNPO2L in 15 µg of human thymus tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human thymus tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2