ABT333
Anti-IL-1RAcP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
IL-1RAcP, C3orf13, IL1R3, Interleukin-1 receptor accessory protein, IL-1 receptor accessory protein, IL-1RAcP, Interleukin-1 receptor 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL1RAP(3556)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL-1RAcP in 15 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2