ABT267
Anti-CELSR3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3, Cadherin family member 11, Epidermal growth factor-like protein 1, EGF-like protein 1, Flamingo homolog 1, hFmi1, Multiple epidermal growth factor-like domains protein 2,
Short name=Multiple EGF-li
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CELSR3(1951)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2000 dilution and a 1:500 dilution of this antibody detected CELSR3 in human cerebellum and glioma sections, respectively.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1