The concentration of this product varies from lot to lot. The volume may be determined using the concentration reported on the lot specific Certificate of Analysis. For example, a reported concentration is 0.75 mg/mL will have a volume of 130uL for the 100ug package.
ABT1838
Anti-Claudin-16
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Paracellin-1, PCLN-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
canine, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLDN16(10686)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inhibits Activity/Function: A representative lot blocked Clathrin-mediated endocytosis in MDCK cells (Muller, D., et. al. (2006). J Clin Endocrinol Metab. 91(8):3076-9).
Cell Structure
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected Claudin-16 in Madin-Darby Canine Kidney Epithelial (MDCK) cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
-
What volume of liquid does this antibody come in?
1 answer-