ABT1372
Anti-phospho-Keratin-8 Antibody (Ser23)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Keratin, type II cytoskeletal 8, Ser23-phosphorylated, CK-8, Ser23-phosphorylated, Cytokeratin-8, Ser23-phosphorylated, K8, Ser23-phosphorylated, Keratin-8, Ser23-phosphorylated, Type-II keratin Kb8, Ser23-phosphorylated
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer23)
Informazioni sul gene
human ... KRT8(3856)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilutiion of this antibody detected keratin-8 Ser23 phosphorylation in 10 µg of lysate from phosphatase inhibitors-treated, but not untreated, HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1