ABS459
Anti-USP10 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 10, Deubiquitinating enzyme 10, Ubiquitin thioesterase 10, Ubiquitin-specific-processing protease 10, UPS10
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... USP10(9100)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected USP10 in 15 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Jurkat cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2