ABS456
Anti-WNT10A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Protein Wnt-10a, Wingless-type MMTV integration site family 10a
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... WNT10A(80326)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected WNT10A in human skeletal muscle cells.
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected WNT10A in 15 µg of RAW264.7 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
RAW264.7 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2