ABS437
Anti-RSPO1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
R-spondin1, RSPO, CRISTIN3, Roof plate-specific spondin-1, hRspo1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RSPO1(284654)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected RSPO1 in human spleen cells.
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected RSPO1 in 15 µg of rat spleen tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat spleen tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2