ABS2235
Anti-TFF2
Sinonimo/i:
Spasmolytic polypeptide, Trefoil factor 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N/A, polyclonal
PM
calculated mol wt 14.17 kDa
observed mol wt ~17 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
mouse ... Tff2(21785)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Mouse stomach tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TFF2 in Mouse stomach tissue lysate.
Tested applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TFF2 in mouse stomach tissue sections.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TFF2 in Western Blotting application (Tu, S., et. al. (2007). Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 292; G1726-G1737).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected TFF2 in Immunohistochemistry applications (Tu, S., et. al. (2007). Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 292; G1726-G1737).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1