ABS2192
Anti-mPTGES-1
from rabbit
Sinonimo/i:
Prostaglandin E synthase, EC:5.3.99.3, Microsomal glutathione S-transferase 1-like 1, MGST1-L1, Microsomal prostaglandin E synthase 1, MPGES-1, p53-induced gene 12 protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on high sequence homology)
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTGES(9536)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected mPTGES-1 in human chondrocytes (Tuure, L., et. al. (2015). Scand J Rheumatol. 44(1):74-9) and wild-type mixed glial cultures (Straccia, M., et. al. (2013). Glia. 61(10):1607-19).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected mPTGES-1 in Wild-type mixed glial cultures (Tuure, L., et. al. (2015). Scand J Rheumatol. 44(1):74-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected mPTGES-1 in PNE inhibitedmPGES-1proteinexpressioninIL-1 -stimulated SK-N-SH cells (Olajide, O.A., et. al. (2014). J Ethnopharmacol. 152(2):377-83).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected mPTGES-1 in fresh frozen brain tissue (Tuure, L., et. al. (2015). Scand J Rheumatol. 44(1):74-9).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected mPTGES-1 in recombinant microsomal Prostaglandin E synthase 1 protein.
Descrizione del bersaglio
WGK 1