ABS2121
Anti-ALAS-E
from rabbit
Sinonimo/i:
Erythroid-specific 5-aminolevulinate synthase mitochondrial, EC: 2.3.1.37, ALAS-E, 5-aminolevulinic acid synthase 2, Delta-ALA synthase 2, Delta-aminolevulinate synthase 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALAS2(212)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Western Blotting Analysis: A 1:10,000-25,000 dilution from a representative lot detected ALAS-E in recombinant hALAS isoforms over expressed in E Coli and HEK293T cells transfected with hALAS2 (Courtesy of Dr. Harry A. Dailey at University of Georgia).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected recombinant ALAS-E.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.