ABS2119M
Anti-TTC39B
from rabbit
Sinonimo/i:
Tetratricopeptide repeat protein 39B, TPR repeat protein 39B
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TTC39B(158219)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TTC39B in 10 µg of TTC39B transfected HEK293T cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2