ABS1653
Anti-GSTT1 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Glutathione S-transferase theta-1, Glutathione S-transferase T1-1, GST class-theta-1, GST T1-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSTT1(2952)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Oxidative Stress
Western Blotting Analysis: A representative lot detected significantly upregulated GSTT1 levels in liver cytosolic preparations from rats on a selenium-deficient diet (McLeod, R., et al. (1997). Cancer Res. 57(19):4257-4266).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected recombinant human GSTT1, as well as endogenous human GSTT1 in multiple tissue samples from four deseased individuals (Sherratt, P.J., et al. (1997). Biochem. J. 326 (Pt 3):837-846).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected differential GSTT1 immunoreactivity among liver cells in formalin-fixed, paraffin-embedded human and mouse liver tissue sections (Sherratt, P.J., et al. (2002). Toxicol. Appl. Pharmacol. 179(2):89-97).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected glutathione S-transferase theta-1 (GSTT1) in 10 µg of human liver tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1