ABS1640
Anti-SPTLC3 Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
Serine palmitoyltransferase 3, LCB 3, LCB2b, Long chain base biosynthesis protein 2b, Long chain base biosynthesis protein 3, Serine-palmitoyl-CoA transferase 3, SPT 3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPTLC3(55304)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Western Blotting Analysis: The purified polyclonal antibody was used to detect the endogenous SPTLC3 in human cell lysates (HepG2, JAR, JEG3) and human placenta tissue homogenate, as well as exogenously expressed SPTLC3 in transfected HEK293 cells (Hornemann, T., et al. (2007). Biochem. J. 405(1):157-164; Hornemann, T., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(49):37275-37281).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SPTLC3 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1