Documenti fondamentali
ABS1511
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Neph1, dominio citoplasmatico
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Kin of IRRE-like protein 1, Kin of irregular chiasm-like protein 1, Nephrin-like protein 1, Neph1, cytoplasmic domain
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIRREL1(55243)
Descrizione generale
La proteina Kin of IRRE-like protein 1 (parente della proteina 1 simile a IRRE, UniProt Q80W68; nomi alternativi: Nephrin-like protein 1, Kin of IRRE like 1, Kin of irregular chiasm-like protein 1) nelle specie murine è codificata dal gene Kirrel (o 6720469N11Rik, Kirrel1, Neph1) (Gene ID 170643). I podociti sono cellule epiteliali specializzate che hanno un ruolo importante nella barriera di filtrazione glomerulare. Il danno glomerulare, per esempio conseguente a un′ischemia renale, è spesso caratterizzato da retrazione dei podociti, perdita del diaframma fenestrato e proteinuria. Le proteine dei podociti Neph1 e nefrina sono cruciali per il mantenimento dell′integrità strutturale del diaframma fenestrato, e quindi della funzione filtrante del glomerulo, in quanto formano un complesso di segnalazione a livello della membrana cellulare del podocita. Il dominio citoplasmatico di Neph1 interviene negli eventi di rimodellamento del citoscheletro direttamente associati alla fosforilazione di Neph1 in pTyr637/638 mediata da Fyn, che porta al reclutamento delle proteine adattatrici e delle molecole di trasduzione del segnale, come Grb2, Csk tirosin-chinasi e ZO-1. Anche l′associazione tra Neph1 e ZO-1, indotta dalla fosforilazione, ha un ruolo importante nella definizione della formazione delle giunzioni strette tra podociti.
Specificità
Si prevede reattività crociata con le isoforme di splicing 1 & 2 murine e con tutte e tre le isoforme di splicing umane.
Immunogeno
Epitopo: dominio citoplasmatico
Proteina ricombinante con tag His corrispondente al dominio citoplasmatico della proteina Neph1 di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-Neph1, dominio citoplasmatico, N° Cat. ABS1511, è convalidato per la rivelazione della proteina Naph1 nei saggi di Western blotting, immunoprecipitazione, immunofluorescenza, microscopia elettronica e immunocitochimica.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale in neuroscienze
Western blotting: utilizzando un lotto rappresentativo è stata ottenuta la rivelazione di Neph1 espresso endogenamente in glomeruli di ratto e Neph1 di topo espresso esogenamente da cellule COS-7 (Barletta, G.M., et al. (2003). J Biol Chem. 278(21):19266-19271).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la traslocazione da membrana a citosol di Neph1 indotta da ischemia in podociti umani (Wagner, M.C., et al. (2008). J Biol Chem. 283(51):35579-35589).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare Neph1 in glomeruli di topo & in podociti umani in coltura (Arif, E., et al. (2011). Mol Cell Biol. 31(10):2134-2150).
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha permesso di rilevare la presenza di Neph1 in lisati di glomeruli di ratto e di podiciti umani (Arif, E., et al. (2011). Mol Cell Biol. 31(10):2134-2150).
Immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare Neph1 in sezioni di rene di ratto incluse in paraffina e congelate (Arif, E., et al. (2011). Mol Cell Biol. 31(10):2134-2150; Barletta, G.M., et al. (2003). J Biol Chem. 278(21):19266-19271).
Microscopia elettronica: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare Neph1 in sezioni di rene di ratto congelate (Barletta, G.M., et al. (2003). J Biol Chem. 278(21):19266-19271).
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha rivelato Neph1 in podociti umani in coltura (Arif, E., et al. (2014). J Biol Chem. 289(14):9502-9518; Arif, E., et al. (2011). Mol Cell Biol. 31(10):2134-2150; Wagner, M.C., et al. (2008). J Biol Chem. 283(51):35579-35589).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto renale di ratto.
Western blotting: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rilevato la proteina Neph1 nel lisato di tessuto renale di ratto.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 110 kDa. A causa delle modificazioni post-traduzionali (glicosilazione e fosforilazione), le dimensioni delle bande di interesse risultano più ampie rispetto ai pesi molecolari calcolati (87,2 kDa/isoforma 1 murina, 70,0 kDa/isoforma 2 murina, 72,4-85,0 kDa/isoforma 1-3 umana). In alcuni campioni è visibile anche una banda non caratterizzata a circa 25 kDa.
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente PBS/glicina/BSA 5%, con azoturo di sodio 0,02% e glicerolo 30%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Nota: oscillazioni di temperatura del congelatore al di sotto dei -20°C possono causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 3